CAS RN 10103-89-6
IUPAC Nome:
—
Sinonimi:
—
Peso molecolare (g/mol):
—
Formula molecolare:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
di
1
risultati
1
2,3-Bis[(acetyloxy)methyl]-1-oxoquinoxalin-1-ium-4(1H)-olate, TRC
CAS: 10103-89-6 Formula molecolare: C14 H14 N2 O6 Molecular Weight (g/mol): 306.27 Sinonimo: 2,3-Di(acetoxymethyl)quinoxaline di-N-Oxide; IUPAC Name: [3-(acetoxymethyl)-1,4-dioxo-quinoxaline-1,4-diium-2-yl]methyl acetate SMILES: CC(=O)OCC1=C(COC(=O)C)[N+](=O)c2ccccc2[N+]1=O