accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1011-92-3

IUPAC Nome: (2Z)-2-cyano-3-phenylprop-2-enoic acid
Sinonimi: (2Z)-2-cyano-3-phenylprop-2-enoic acid
Peso molecolare (g/mol): 173.17
Formula molecolare: C10H7NO2
InChi Key: CDUQMGQIHYISOP-TWGQIWQCSA-N
SMILES: OC(=O)C(=C/C1=CC=CC=C1)\C#N

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati