CAS RN 103408-45-3
IUPAC Nome:
—
Sinonimi:
—
Peso molecolare (g/mol):
—
Formula molecolare:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
di
1
risultati
1
Pyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one, TRC
CAS: 103408-45-3 Formula molecolare: C8H5N5O Molecular Weight (g/mol): 187.16 Sinonimo: Pyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one,M1G; IUPAC Name: 3H-pyrimido[1,2-a]purin-10-one SMILES: O=C1C2=C(NC=N2)N=C3N1C=CC=N3