CAS RN 1093615-61-2
CAS RN 1093615-61-2
IUPAC Nome:
—
Sinonimi:
—
Peso molecolare (g/mol):
—
Formula molecolare:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
di
1
risultati
1
Perfluoro-compound FC-770TM
CAS: 1093615-61-2 Molecular Weight (g/mol): 399 Numero MDL: MFCD09753882 Sinonimo: Fluorinert™ FC-770