CAS RN 123359-42-2
IUPAC Nome:
disodium 2-hydroxy-5-[(4-oxo-3-sulfonatocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)(2,3,4,5-tetrabromo-6-carboxyphenyl)methyl]benzene-1-sulfonate
Sinonimi:
disodium 2-hydroxy-5-[(4-oxo-3-sulfonatocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)(2,3,4,5-tetrabromo-6-carboxyphenyl)methyl]benzenesulfonate
Peso molecolare (g/mol):
837.99
Formula molecolare:
C20H8Br4Na2O10S2
InChi Key:
HXUITPQMHVLBNV-UHFFFAOYSA-L
SMILES:
[Na+].[Na+].OC(=O)C1=C(C(C2=CC(=C(O)C=C2)S([O-])(=O)=O)=C2C=CC(=O)C(=C2)S([O-])(=O)=O)C(Br)=C(Br)C(Br)=C1Br
1
–
1
di
1
risultati
1
Sulfobromophthalein sodium hydrate
CAS: 123359-42-2 Formula molecolare: C20H8Br4Na2O10S2 Molecular Weight (g/mol): 837.99 Numero MDL: MFCD16556312 InChI Key: GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L Sinonimo: disodium 2-hydroxy-5-1z-4-oxo-3-sulfonatocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2,3,4,5-tetrabromo-6-carboxyphenyl methyl benzenesulfonate tetrahydrate PubChem CID: 16211419 IUPAC Name: disodium;2-hydroxy-5-[(E)-(4-oxo-3-sulfonatocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-(2,3,4,5-tetrabromo-6-carboxyphenyl)methyl]benzenesulfonate SMILES: [Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C1C(Br)=C(Br)C(Br)=C2Br)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O