CAS RN 126453-07-4
IUPAC Nome:
4-(3-phosphonopropyl)piperazine-2-carboxylic acid
Sinonimi:
4-(3-phosphonopropyl)piperazine-2-carboxylic acid
Peso molecolare (g/mol):
252.21
Formula molecolare:
C8H17N2O5P
InChi Key:
CUVGUPIVTLGRGI-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OC(=O)C1CN(CCCP(O)(O)=O)CCN1