accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 139264-17-8

H3CNCH3HN(R)OONH

CAS RN 139264-17-8

IUPAC Nome: (4R)-4-({3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}methyl)-1,3-oxazolidin-2-one
Sinonimi: zomigon zomig rapimelt AscoTop ZMT
Peso molecolare (g/mol): 287.36
Formula molecolare: C16H21N3O2
InChi Key: ULSDMUVEXKOYBU-CYBMUJFWSA-N
SMILES: CN(C)CCC1=CNC2=CC=C(C[C@@H]3COC(=O)N3)C=C12
Certificazione/Conformità 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati