accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNOOOFFFFFF

CAS RN 1416133-89-5

IUPAC Nome: 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl 4-[(3-phenoxyphenyl)methyl]piperazine-1-carboxylate
Sinonimi: 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl 4-[(3-phenoxyphenyl)methyl]piperazine-1-carboxylate
Peso molecolare (g/mol): 462.39
Formula molecolare: C21H20F6N2O3
InChi Key: AVSCNEOUWSVZEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C(OC(=O)N1CCN(CC2=CC(OC3=CC=CC=C3)=CC=C2)CC1)C(F)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Percent Purity 
  • (2)
  • (2)
Quantità 
  • (2)
  • (2)
Grado 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati