accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFBrFBrF

CAS RN 1559-87-1

IUPAC Nome: 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzene
Sinonimi: 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzene
Peso molecolare (g/mol): 307.87
Formula molecolare: C6Br2F4
InChi Key: UCWKDDQEZQRGDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(F)C(Br)=C(F)C(Br)=C1F
Percent Purity 
  • (1)
  • (3)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Punti di ebollizione 
  • (3)
Forma fisica 
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)