accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ON

CAS RN 1570-48-5

IUPAC Nome: 1-(pyridin-3-yl)propan-1-one
Sinonimi: 1-(pyridin-3-yl)propan-1-one
Peso molecolare (g/mol): 135.17
Formula molecolare: C8H9NO
InChi Key: VDNKJMUNLKAGAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(=O)C1=CC=CN=C1
Punti di ebollizione 
  • (2)
  • (2)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Percent Purity 
  • (2)
  • (2)
Quantità 
  • (2)
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)