accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 16777-87-0

CH3OHOOCH3

CAS RN 16777-87-0

IUPAC Nome: 3,3-diethoxypropan-1-ol
Sinonimi: 3,3-diethoxypropan-1-ol
Peso molecolare (g/mol): 148.2
Formula molecolare: C7H16O3
InChi Key: ASERXEZXVIJBRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(CCO)OCC
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Quantità 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punti di ebollizione 
  • (2)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)