accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOSH2N

CAS RN 184174-80-9

IUPAC Nome: methyl 2-amino-4H,5H,6H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Sinonimi: methyl 2-amino-4H,5H,6H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Peso molecolare (g/mol): 197.25
Formula molecolare: C9H11NO2S
InChi Key: XUKGZPUAFGAYHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=C(N)SC2=C1CCC2
Percent Purity 
  • (2)
  • (2)
Quantità 
  • (2)
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)