accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3FClO

CAS RN 21900-39-0

IUPAC Nome: 5-fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Sinonimi: 5-fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Peso molecolare (g/mol): 172.58
Formula molecolare: C8H6ClFO
InChi Key: HBAQRSDZSVESSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(F)C=C1C(Cl)=O

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati