accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH3(S)(S)OH(S)HO(R)HO

CAS RN 220497-88-1

IUPAC Nome: (1S,2R,3S,4S)-2,3-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-aminium
Sinonimi: (1S,2R,3S,4S)-2,3-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-aminium
Peso molecolare (g/mol): 148.18
Formula molecolare: C6H14NO3
InChi Key: FHNKBDPGQXLKRW-OMMKOOBNSA-O
SMILES: [NH3+][C@H]1C[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati