accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2ON

CAS RN 33630-94-3

IUPAC Nome: 5-amino-2,3-dihydropyridin-2-one
Sinonimi: 5-amino-3H-pyridin-2-one
Peso molecolare (g/mol): 110.12
Formula molecolare: C5H6N2O
InChi Key: CHYPHWOOCGECMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CCC(=O)N=C1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati