accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClSClOO

CAS RN 34732-09-7

IUPAC Nome: 2,3,4-trichlorobenzene-1-sulfonyl chloride
Sinonimi: 2,3,4-trichlorobenzenesulfonyl chloride
Peso molecolare (g/mol): 279.94
Formula molecolare: C6H2Cl4O2S
InChi Key: JDAJYNHGBUXIKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(C(Cl)=C1Cl)S(Cl)(=O)=O

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati