accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFBr

CAS RN 401-78-5

IUPAC Nome: 1-bromo-3-(trifluoromethyl)benzene
Sinonimi: 1-bromo-3-(trifluoromethyl)benzene
Peso molecolare (g/mol): 225.01
Formula molecolare: C7H4BrF3
InChi Key: NNMBNYHMJRJUBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC=CC(Br)=C1
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (5)
Quantità 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punti di ebollizione 
  • (5)
Percent Purity 
  • (3)
  • (2)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (2)