accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClNH2H2NNOHO

CAS RN 42823-46-1

IUPAC Nome: hydrogen 4-[(diaminomethylidene)amino]benzoic acid chloride
Sinonimi: hydrogen 4-[(diaminomethylidene)amino]benzoic acid chloride
Peso molecolare (g/mol): 215.64
Formula molecolare: C8H10ClN3O2
InChi Key: YETFLAUJROGBMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].NC(N)=NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati