accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3H3COCl

CAS RN 43076-61-5

IUPAC Nome: 1-(4-tert-butylphenyl)-4-chlorobutan-1-one
Sinonimi: 1-(4-tert-butylphenyl)-4-chlorobutan-1-one
Peso molecolare (g/mol): 238.76
Formula molecolare: C14H19ClO
InChi Key: RLKSQLJFGCDUOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCCl
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati