accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONClOClCl(?)

CAS RN 4462-55-9

IUPAC Nome: 3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride
Sinonimi: 3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride
Peso molecolare (g/mol): 290.52
Formula molecolare: C11H6Cl3NO2
InChi Key: IZQGELJKDARDMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(C(Cl)=O)C(=NO1)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati