accessibility menu, dialog, popup

UserName

OONH

CAS RN 51076-46-1

IUPAC Nome: 2-(1,4-dihydropyridin-4-ylidene)propanedial
Sinonimi: 2-(1H-pyridin-4-ylidene)propanedial
Peso molecolare (g/mol): 149.15
Formula molecolare: C8H7NO2
InChi Key: FZZFOXQLXQEYFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC(C=O)=C1C=CNC=C1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati