accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3COBO

CAS RN 5123-13-7

IUPAC Nome: 5,5-dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane
Sinonimi: 5,5-dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane
Peso molecolare (g/mol): 190.05
Formula molecolare: C11H15BO2
InChi Key: FQMSNYZDFMWLGC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)COB(OC1)C1=CC=CC=C1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati