accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOOFFF

CAS RN 58808-59-6

IUPAC Nome: 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzoic acid
Sinonimi: 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzoic acid
Peso molecolare (g/mol): 218.13
Formula molecolare: C9H5F3O3
InChi Key: WLTZCRCZDLLXQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Quantità 
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati