CAS RN 60965-26-6
IUPAC Nome:
2-bromo-1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethan-1-one
Sinonimi:
2-bromo-1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethanone
Peso molecolare (g/mol):
259.1
Formula molecolare:
C10H11BrO3
InChi Key:
PKVBZABQCCQHLD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=C(C(=O)CBr)C(OC)=C1
1
–
2
di
2
risultati
1
2-Bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone, 98%
CAS: 60965-26-6 Formula molecolare: C10H11BrO3 Molecular Weight (g/mol): 259.099 Numero MDL: MFCD00000197 InChI Key: PKVBZABQCCQHLD-UHFFFAOYSA-N Sinonimo: 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl ethanone,2-bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone,2,4-dimethoxyphenacyl bromide,2-bromo-1-2',4'-dimethoxyphenyl ethanone,2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one,ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl,2-bromo-2',4'-dimethoxyacetopheneone,1-2,4-dimethoxyphenyl-2-bromoethan-1-one,pubchem13433,acmc-1ba4l PubChem CID: 98683 IUPAC Name: 2-bromo-1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethanone SMILES: COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)CBr)OC