accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3MgBr

CAS RN 63488-10-8

IUPAC Nome: magnesium(2+) 4-tert-butylbenzen-1-ide bromide
Sinonimi: magnesium(2+) 4-tert-butylbenzen-1-ide bromide
Peso molecolare (g/mol): 237.42
Formula molecolare: C10H13BrMg
InChi Key: JFWSITPEDQPZNZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Br-].CC(C)(C)C1=CC=[C-]C=C1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati