CAS RN 64265-57-2
CAS RN 64265-57-2
IUPAC Nome:
2,2-bis({[3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoyl]oxy}methyl)butyl 3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoate
Sinonimi:
2,2-bis({[3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoyl]oxy}methyl)butyl 3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoate
Peso molecolare (g/mol):
467.61
Formula molecolare:
C24H41N3O6
InChi Key:
YKEGOEUSKXVSPN-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCC(COC(=O)CCN1CC1C)(COC(=O)CCN1CC1C)COC(=O)CCN1CC1C
1
–
1
di
1
risultati
1
Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]
CAS: 64265-57-2 Formula molecolare: C24H41N3O6 Numero MDL: MFCD00192542