accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrINH2

CAS RN 66416-72-6

IUPAC Nome: 4-bromo-2-iodoaniline
Sinonimi: 4-bromo-2-iodoaniline
Peso molecolare (g/mol): 297.92
Formula molecolare: C6H5BrIN
InChi Key: HHTYEQWCHQEJNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(I)C=C(Br)C=C1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati