accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 86390-77-4

IUPAC Nome: —
Sinonimi: —
Peso molecolare (g/mol): —
Formula molecolare: —
InChi Key: —
SMILES: —

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati