accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 878194-94-6

BOOH3CCH3H3CH3CNClN

CAS RN 878194-94-6

IUPAC Nome: 2-chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-3-carbonitrile
Sinonimi: 2-chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-3-carbonitrile
Peso molecolare (g/mol): 264.52
Formula molecolare: C12H14BClN2O2
InChi Key: YYPZHORJYDCOSQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(C#N)C(Cl)=NC=C1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati