accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CHONOONOO

CAS RN 88-85-7

IUPAC Nome: 2-(butan-2-yl)-4,6-dinitrophenol
Sinonimi: caldon dinoseb
Peso molecolare (g/mol): 240.22
Formula molecolare: C10H12N2O5
InChi Key: OWZPCEFYPSAJFR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCC(C)C1=CC(=CC(=C1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Quantità 
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati