accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 882-26-8

IUPAC Nome: 1-nitro-3-[(1E)-2-nitroethenyl]benzene
Sinonimi: 3-nitro-B-nitrostyrene
Peso molecolare (g/mol): 194.15
Formula molecolare: C8H6N2O4
InChi Key: YOEGXQQUPVDQEE-SNAWJCMRSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)\C=C\C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati