accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 959-26-2

HOOOOOOH

CAS RN 959-26-2

IUPAC Nome: 1,4-bis(2-hydroxyethyl) benzene-1,4-dicarboxylate
Sinonimi: 1,4-bis(2-hydroxyethyl) benzene-1,4-dicarboxylate
Peso molecolare (g/mol): 254.24
Formula molecolare: C12H14O6
InChi Key: QPKOBORKPHRBPS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCCO
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)