accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 96027-74-6

CAS RN 96027-74-6

IUPAC Nome:
Sinonimi:
Peso molecolare (g/mol):
Formula molecolare:
InChi Key:
SMILES:
Certificazione/Conformità 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati