accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 970-74-1

HO(R)OHOHO(R)OHHOHO

CAS RN 970-74-1

IUPAC Nome: (2R,3R)-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol
Sinonimi: epigallocatechin factor C2 (antiscurvy) epi-gallocatechin antiscurvy factor C2 l-epigallocatechol antiscurvy factor C(sub 2) l-epigallocatechin L-epigallocatechin epigallocatechol (-)-epigallocatechin
Peso molecolare (g/mol): 306.27
Formula molecolare: C15H14O7
InChi Key: XMOCLSLCDHWDHP-IUODEOHRSA-N
SMILES: O[C@@H]1CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@@H]1C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Quantità 
  • (1)
  • (4)
  • (2)
Percent Purity 
  • (3)
  • (1)
  • (2)
Forma fisica 
  • (3)
Grado 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)