Learn More
Buerkle™ V2A Stainless Steel Scoop
Codice prodotto. 10785964 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10785964
Marca: Buerkle™ 53541000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ V2A Stainless Steel Scoop has no openings, undercuts or crevices in which residues could collect.
  • Scoop made of stainless steel AISI 304 (1.4301), complete with rod
  • Sterilisable by flame sterilisation or steam sterilisation
  • Pore-free finishing produced by high-quality laser welding seams
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Scoop
Materiale Stainless Steel (V2A)
Autoclavabile Si
Descrizione Sterilisable by flame or steam sterilisation
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Lunghezza (sistema metrico) 115 cm