Learn More
Paclobutrazol-d4 (4-chlorophenyl-d4), CDN
Click to view available options
Quantità:
0.005 g
0.01 g
Dimensione della confezione:
0.01g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Paclobutrazol-(phenyl-d4) |
| Formula molecolare | C15 D4 H16 Cl N3 O |
| Quantità | 0.005 g |
| Sinonimo | Paclobutrazol D4 (Phenyl D4), Paclobutrazol D4, Paclobutrazol-D4 (4-chlorophenyl-D4), rel-(αR,βR)-β-[(4-Chlorophenyl-d4)methyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-1 H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (2-RS,3 RS)-1-(4-Chlorophenyl-2,3,5,6-d4)-4,4-dimethyl-2-(1 H-1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3-ol |
| InChI Formula | InChI=1 S/C15H20ClN3O/c1-15(2,3)14(20)13(19-10-17-9-18-19)8-11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,9-10,13-14,20 H,8H2,1-3H3/t13-,14+/m1/s1/i4D,5 D,6 D,7 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C[C@H]([C@H](O)C(C)(C)C)n2cncn2)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC Name | (2 R,3 R)-1-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 297.8164 |
| Peso formulazione | 297.1546 g/mol |
| Percent Purity | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |