missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Fluorenone-d8, CDN
Click to view available options
Quantità:
0.05 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
0.05g
0.10g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 9-Fluorenone-D8 |
| CAS | 137219-34-2 |
| Formula molecolare | C13 2H8 O |
| Quantità | 0.05 g |
| InChI Formula | InChI=1 S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(C(=O)c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c23)c1[2 H] |
| IUPAC Name | 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuteriofluoren-9-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 188.25 |
| Peso formulazione | 188.1077 g/mol |
| Percent Purity | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto