Learn More
Thermo Scientific™ UTW Tubes, 0.1 mL, with flat caps, clear
Codice prodotto. 10857671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Optical
Dimensione della confezione:
pezzi 960
Codice prodotto. 10857671
Marca: Thermo Scientific™ TUC0010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ultra thin wall individual PCR tubes with attached flat caps.
UTW vessels have walls that are 0.15 mm thin where it matters the most - at the contact point between the thermal cycler block and the reactants. Thinner walls offer less thermal resistance for transferring heat from the block to the sample within the tube. This results in the ability to perform very rapid protocols by reducing incubation times during PCR.
HIghlights
  • Caps form a secure seal, yet are easy to open and close
  • Compatible with thermal cyclers accepting low-profile 0.2mL tubes
  • Ultra Thin Wall (UTW) low profile for fast PCR applications, compatible with the 24-well Piko Thermal Cycler and PikoReal Real-Time PCR System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Optical
Volume (sistema metrico) 0.1 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers
Linea di prodotti Piko
Reaction Speed Low profile
Tipo di chiusura Flat Cap
N. di pozzetti 24
Product Type UTW Tube
Certified free from human DNA, RNases, and DNases.