Learn More
0.115 M (0.115 N) Sodium Hydroxide Low in Carbonate Analytical Volumetric Solution (AVL), Reagecon
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16451174 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
:
0.115 M (0.115 N) Sodium Hydroxide Low in Carbonate Analytical Volumetric Solution (AVL), 1 L
Codice prodotto. 16451174
Marca: Reagecon S21151LC
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Fully factorized, high purity, stable product developed and tested for acid/base titrations
  • Tested to ± 0.1%
  • May be used for manual titrations or more commonly automatic titrations
Specifica
Concentrazione 0.115 M
Quantità 1 L
Imballaggio Amber glass Winchester bottle GL45
Forma fisica Liquid