missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aurora B Antibody (rAURKB/1592), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08877PE
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Aurora B Monoclonal antibody specifically detects Aurora B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| Aurora B | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| AIK2EC 2.7.11.1, AIM1Aik2, AIM-1STK-1, ARK2ARK-2, AurB, aurkb-sv2, Aurora- and IPL1-like midbody-associated protein 1, aurora kinase BSerine/threonine-protein kinase aurora-B, aurora kinase B-Sv1, aurora kinase B-Sv2, Aurora/IPL1-related kinase 2, aurora-1, aurora-B, Aurora-related kinase 2, EC 2.7.11, IPL1, serine/threonine kinase 12, serine/threonine-protein kinase 12, STK12aurkb-sv1, STK5 | |
| Recombinant fragment (around aa 89-251) of human Aurora B protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q96GD4) | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Mitotic Regulators, Phospho Specific, Stem Cell Markers | |
| 9212 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rAURKB/1592 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto