missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD90/Thy1 Antibody (Thy-1A1), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB2067Y
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CD90/Thy1 Monoclonal antibody specifically detects CD90/Thy1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifica
| CD90/Thy1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| Thy-1A1 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD90, CD90 antigen, CDw90, FLJ33325, Thy-1 antigen, Thy-1 cell surface antigen, thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 T-cell antigen | |
| Human CD90/Thy1 | |
| 0.1 mL | |
| Hematopoietic Stem Cell Markers, Hepatic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 7070 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto