missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Collagen IV Antibody, PE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB120-6586PE
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Collagen IV Polyclonal antibody specifically detects Collagen IV in Human, Mouse, Rat, Bovine, Feline samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry Free-Floating, Gene Knock-Out, Super-Resolution Microscopy
Specifica
| Collagen IV | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Bovine, Feline | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| PE | |
| BSVD;BSVD1;COL4A1s;Collagen alpha-1(IV) chain;PADMAL;RATOR | |
| Collagen IV from human and bovine placenta (Uniprot: P02462) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Stem Cell Markers | |
| 1282 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto