missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytomegalovirus gH Antibody (HCMV16), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20157PCP
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Cytomegalovirus gH Monoclonal antibody specifically detects Cytomegalovirus gH in Cytomegalovirus, Virus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Neutralization
Specifica
| Cytomegalovirus gH | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 3077450 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Neutralization | |
| HCMV16 | |
| ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Neutralization | |
| envelope glycoprotein H, gH, gpUL75, HCMV gH, HHV-5 gH, HHV5 glycoprotein H, Human betaherpesvirus 5 envelope glycoprotein H, Human Cytomegalovirus glycoprotein H, UL75 | |
| The original antibody was generated by immunization of mice with purified HCMV strain AD169. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Cytomegalovirus (CMV), Virus | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto