missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Coronavirus Spike Protein Antibody (23), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-14657MFV500
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Human Coronavirus Spike Protein Monoclonal antibody specifically detects Human Coronavirus Spike Protein in HCoV-229E, HCoV-NL63 samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifica
| Human Coronavirus Spike Protein | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 3200426 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA | |
| 23 | |
| Western Blot, ELISA | |
| HKU1, Spike glycoprotein | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Coronavirus Spike S1+S2 ECD protein. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| HCoV-229E, HCoV-NL63 | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto