missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-17/IL-17A Antibody (UCB patent anti-IL-17) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28762JF525
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IL-17/IL-17A Monoclonal antibody specifically detects IL-17/IL-17A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifica
| IL-17/IL-17A | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| CTLA8cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8, IL-17Acytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8, IL-17CTLA-8, IL17interleukin-17A, interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8), interleukin 17A | |
| CTLA-8/ IL-17a | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity | |
| 3605 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| UCB patent anti-IL-17 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto