missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MADD Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-06250CL1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
MADD Polyclonal antibody specifically detects MADD in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Specifica
| MADD | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CoraFluor 1 | |
| DENNFLJ36300, Differentially expressed in normal and neoplastic cells, FLJ35600, IG20, Insulinoma glucagonoma clone 20, insulinoma-glucagonoma protein 20, KIAA0358RAB3GEP, MAP kinase-activating death domain protein, MAP-kinase activating death domain, Rab3 GDP/GTP exchange factor | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MADD fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 8567 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto