missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ICOS Antibody (CL14825) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-26840CL1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
ICOS Monoclonal antibody specifically detects ICOS in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
| ICOS | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIMCD278, CD278 antigen, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9Y6W8, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| 29851 | |
| Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| CL14825 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto