missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Progesterone R B/NR3C3 Antibody (CL8721) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-21167JF549
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Progesterone R B/NR3C3 Monoclonal antibody specifically detects Progesterone R B/NR3C3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
| Progesterone R B/NR3C3 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 5241 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL8721 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P06401, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto