missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Serum Response Factor SRF Antibody (PCRP-SRF-1F1) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-14187JF669
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Serum Response Factor SRF Monoclonal antibody specifically detects Serum Response Factor SRF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Protein Array,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
| Serum Response Factor SRF | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| MCM1, serum response factor, serum response factor (c-fos serum response element-binding transcriptionfactor) | |
| Recombinant full-length human Serum Response Factor SRF protein (Uniprot: P11831) | |
| 0.1 mL | |
| Phospho Specific | |
| 6722 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Protein Array, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| PCRP-SRF-1F1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto