missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thyroglobulin Antibody (TGB24), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-11600PE
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Thyroglobulin Monoclonal antibody specifically detects Thyroglobulin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| Thyroglobulin | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin | |
| Human thyroid follicular cells | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology | |
| 7038 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| TGB24 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto